Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

305640010 305640050
ACRO305640010EA 37.9 EUR InStock
ACRO305640010 ACRO305640050
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin 95%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin


Formel: C₉H₇F₆N
Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009909
CAS-Nummer: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge