Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

306350010 306350050
ACRO306350010EA 34.1 EUR InStock
ACRO306350010 ACRO306350050
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid


Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Siedepunkt: 55…56 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,42 g/cm³
Flash-Pt: 32 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052329
CAS-Nummer: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge