Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-3,3-dimethylbutanon 93%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

306410050 306410250
ACRO306410050EA 51.5 EUR InStock
ACRO306410050 ACRO306410250
1-Brom-3,3-dimethylbutanon 93%
1-Brom-3,3-dimethylbutanon


Formel: C₆H₁₁BrO
Siedepunkt: 189…192 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1,33 g/cm³
Flash-Pt: 75 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000206
CAS-Nummer: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4656 to 1.4676 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge