Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-vinylsulfon 95% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

306730100 306730010 306730500
ACRO306730100EA 156 EUR InStock
ACRO306730100 ACRO306730010 ACRO306730500
Methyl-vinylsulfon 95% stabilisiert
Methyl-vinylsulfon


Formel: C₃H₆O₂S
Siedepunkt: 115…117 °C (19 mmHg)
Dichte: 1,21 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007567
CAS-Nummer: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
UN: 2810
ADR: 6.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 200 ppm 4-tert-Butylphenol

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge