Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

309130050 AC30913.10 AC30913.50 309130250
ACRO309130050EA 80.1 EUR InStock
ACRO309130050 MAYBAC30913.10 MAYBAC30913.50 ACRO309130250
4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat 98%
4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat


Formel: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.57 g/mol
Siedepunkt: 86…90 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 29…37 °C
Flash-Pt: 99 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013874
CAS-Nummer: 327-78-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 37 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge