Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

n-Tetracontan 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


309165000 309160025
ACRO309165000EA 57.2 EUR InStock
ACRO309165000 ACRO309160025
n-Tetracontan 98%
n-Tetracontane


Formel: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
MW: 563.09 g/mol
Melting Pt: 80…83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015267
CAS-Nummer: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 83 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge