Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,3-Bis(diphenylphosphino)propan 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

310050050 310050250 310051000
ACRO310050050EA 70.5 EUR InStock
ACRO310050050 ACRO310050250 ACRO310051000
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan 97%
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan


Formel: C₂₇H₂₆P₂
Melting Pt: 57…63 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003050
CAS-Nummer: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge