Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,5-Difluoranilin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

311420010 311420100 311420500
ACRO311420010EA 18.2 EUR InStock
ACRO311420010 ACRO311420100 ACRO311420500
3,5-Difluoranilin 98%
3,5-Difluoranilin


Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 82 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 37…41 °C
Dichte: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 75 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007763
CAS-Nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge