Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinn(II)trifluormethansulfonat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

312530010 312530050
ACRO312530010EA 44 EUR InStock
ACRO312530010 ACRO312530050
Zinn(II)trifluormethansulfonat 98%
Zinn(II)trifluormethansulfonat


Formel: C₂F₆O₆S₂Sn
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191251
CAS-Nummer: 62086-04-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Sn)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge