Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Titan(IV)ethanolat 85% tech. contains 5-15% isopropanol

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

312540500 312542500
ACRO312540500EA 67.4 EUR InStock
ACRO312540500 ACRO312542500
Titan(IV)ethanolat 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Titan(IV)ethanolat


Formel: C₈H₂₀O₄Ti
MW: 228.12 g/mol
Siedepunkt: 150…152 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.08 g/cm³
Flash-Pt: 29 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009071
CAS-Nummer: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥85 %
Isopropyl alcohol 5 to 15 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge