Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
312670050
ACRO312670050EA 55.6 EUR InStock
ACRO312670050
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 95%
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane
Formel: C₁₂F₄N₄
Melting Pt: 291 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042382
CAS-Nummer: 29261-33-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-green to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge