Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Trifluormethyl)acrylsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

313100010 313100050
ACRO313100010EA 35.7 EUR InStock
ACRO313100010 ACRO313100050
2-(Trifluormethyl)acrylsäure 98%
2-(Trifluormethyl)acrylsäure


Formel: C₄H₃F₃O₂
Siedepunkt: 86 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 48…52 °C
Flash-Pt: 81 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042424
CAS-Nummer: 381-98-6
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Transparent light yellow Chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge