Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triisopropylchlorsilan 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

313440050
ACRO313440050EA 85.3 EUR InStock
ACRO313440050
Triisopropylchlorsilan 95%
Chlorodiisopropylsilan


Formel: C₆H₁₅ClSi
MW: 150.72 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.872 g/cm³
Flash-Pt: 22 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054896
CAS-Nummer: 2227-29-4
UN: 2985
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge