Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,5-Dichlorphenylisocyanat 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

314140050 314140010 314140250
ACRO314140050EA 82.1 EUR InStock
ACRO314140050 ACRO314140010 ACRO314140250
3,5-Dichlorphenylisocyanat 96%
3,5-Dichlorphenylisocyanat


Formel: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 29…35 °C
Dichte: 1.38 g/cm³
Flash-Pt: 110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013859
CAS-Nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 35 °C
GC ≥95 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge