Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Methylethylamin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

314680050 314680250
ACRO314680050EA 71.3 EUR InStock
ACRO314680050 ACRO314680250
N-Methylethylamin 97%
N-Methylethylamin


Formel: C₃H₉N
Siedepunkt: 33…34 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,68 g/cm³
Flash-Pt: <–34 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009030
CAS-Nummer: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
UN: 2733
ADR: 3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge