Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tris(2-aminoethyl)amin 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

314791000 314795000
ACRO314791000EA 179 EUR InStock
ACRO314791000 ACRO314795000
Tris(2-aminoethyl)amin 96%
Tris(2-aminoethyl)amin


Formel: C₆H₁₈N₄
MW: 146.24 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –16 °C
Dichte: 0.977 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008177
CAS-Nummer: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge