Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mangan 99+%, Pulver -40 mesh

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

317442500 317440010
ACRO317442500EA 62.5 EUR InStock
ACRO317442500 ACRO317440010
Mangan 99+%, Pulver -40 mesh
Manganese


Formel: Mn
Siedepunkt: 1900 °C
Melting Pt: 1260 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011111
CAS-Nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey-brown to brown-black Powder
Assay ≥99.0 % (Mn)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge