Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Barium 99+%, Stäbe, Ø ∼ 2 cm

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

317861000 317865000
ACRO317861000EA 201 EUR InStock
ACRO317861000 ACRO317865000
Barium 99+%, Stäbe, Ø ∼ 2 cm
Barium


Formel: Ba
Siedepunkt: 1640 °C
Melting Pt: 725 °C
Dichte: 3,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134031
CAS-Nummer: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00991
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Rods
Assay ≥99.0 % Ba (incl. Sr)
Strontium (Sr) ≤0.8 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge