Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bismut(III)chlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

318350050 318350250
ACRO318350050EA 69 EUR InStock
ACRO318350050 ACRO318350250
Bismut(III)chlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Bismut(III)chlorid


Formel: BiCl₃
MW: 315.34 g/mol
Siedepunkt: 447 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 230…232 °C
Dichte: 4.75 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003461
CAS-Nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge