3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
319520010 319520050
ACRO319520010EA 30.6 EUR InStock
ACRO319520010 ACRO319520050
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 99+%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₉H₃F₆NS
Siedepunkt: 63 °C (1,5 mmHg)
Dichte: 1,485 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040838
CAS-Nummer: 23165-29-9
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge