Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2-Dichlorbenzol-[D4] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

321260010 321260050
ACRO321260010EA 87.8 EUR InStock
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Dichlorbenzol-[D4] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie
1,2-Dichlorbenzol-[D4]


Formel: C₆D₄Cl₂
MW: 150.97 g/mol
Siedepunkt: 178
Melting Pt: -17
Dichte: 1.34 g/cm³
Flash-Pt: 65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037106
CAS-Nummer: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge