Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dichlormethan-[D2] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

321270050 321270100
ACRO321270050EA 116 EUR InStock
ACRO321270050 ACRO321270100
Dichlormethan-[D2] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Dichlormethan-[D2]


Formel: CD₂Cl₂
Siedepunkt: 40 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000882
CAS-Nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge