Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(Brommethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

321480050 321480250
ACRO321480050EA 33.1 EUR InStock
ACRO321480050 ACRO321480250
(Brommethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide


Formel: C₁₉H₁₇Br₂P
Melting Pt: 230…235 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011864
CAS-Nummer: 1034-49-7
EINECS: 213-857-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 242 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge