Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isochinolin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

325031000 325035000
ACRO325031000EA 65.4 EUR InStock
ACRO325031000 ACRO325035000
Isochinolin 97%
Isochinolin


Formel: C₉H₇N
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 24…28 °C
Dichte: 1,09 g/cm³
Flash-Pt: 107 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006898
CAS-Nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05242
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to yellow to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 24 to 28 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge