3-Bromopyruvic acid hydrate 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
325690250
ACRO325690250EA 179 EUR InStock
ACRO325690250
3-Bromopyruvic acid hydrate 98%
3-Bromopyruvic acid hydrate
CAS No.: 206860-50-6
Formel: C₃H₃BrO₃.xH₂O
Melting Pt: 79…82 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149107
CAS-Nummer: 206860-50-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge