Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat 95% ACS

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

325791000 325795000 325790025
ACRO325791000EA 112 EUR InStock
ACRO325791000 ACRO325795000 ACRO325790025
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat 95% ACS
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat


Formel: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Melting Pt: 130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149417
CAS-Nummer: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration ≥94 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge