Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Iod-4-nitroanisol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

326320050 326320250
ACRO326320050EA 79.8 EUR InStock
ACRO326320050 ACRO326320250
3-Iod-4-nitroanisol 97%
3-Iod-4-nitroanisol


Formel: C₇H₆INO₃
Melting Pt: 68…73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320682
CAS-Nummer: 214279-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge