X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) 99+% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
327241000 327245000
ACRO327241000EA 65.3 EUR InStock
ACRO327241000 ACRO327245000
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) 99+% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Melting Pt: 230 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005666
CAS-Nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -61° to -63° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge