Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure) 99+% für die Biochemie

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


327801000 327800250
ACRO327801000EA 74.6 EUR InStock
ACRO327801000 ACRO327800250
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure) 99+% für die Biochemie
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)


Formel: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243.28 g/mol
Melting Pt: 240 °C (Zers.)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007538
CAS-Nummer: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge