Fumonisin B2 96+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
328260010
ACRO328260010EA 416 EUR InStock
ACRO328260010
Fumonisin B2 96+%
Fumonisin B2
Formel: C₃₄H₅₉NO₁₄
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00133350
CAS-Nummer: 116355-84-1
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to brown Solid
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge