DETA NONOate (NOC-18) 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
328650250 328651000
ACRO328650250EA 69.9 EUR InStock
ACRO328650250 ACRO328651000
DETA NONOate (NOC-18) 95%
DETA NONOate (NOC-18)
CAS No.: 146724-94-9
Formel: C₄H₁₃N₅O₂
Melting Pt: 98…106 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00278808
CAS-Nummer: 146724-94-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge