Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nifedipine 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

329270050 329270010 329270250
ACRO329270050EA 102 EUR InStock
ACRO329270050 ACRO329270010 ACRO329270250
Nifedipine 98+%
Nifedipin
CAS No.: 21829-25-4


Formel: C₁₇H₁₈N₂O₆
MW: 346.34 g/mol
Melting Pt: 171…175 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00057326
CAS-Nummer: 21829-25-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge