Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D-erythro-Sphingosine (synthetisch) 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


331530500
ACRO331530500EA 232 EUR InStock
ACRO331530500
D-erythro-Sphingosine (synthetisch) 99+%
D-erythro-Sphingosine
Appearance: White to cream Powder or waxy solid


Formel: C₁₈H₃₇NO₂
Melting Pt: 81…82 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00036751
CAS-Nummer: 123-78-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge