(R)-2-Methoxypropanoic acid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
331810010
ACRO331810010EA 222 EUR InStock
ACRO331810010
(R)-2-Methoxypropanoic acid 97%
(R)-2-Methoxypropanoic acid
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₄H₈O₃
Dichte: 1,094 g/cm³
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632582
CAS-Nummer: 23943-96-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4132 to 1.4152 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +76° to +80° (20°C, 589 nm) (neat)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge