Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Carboxymethylcellulose Natriumsalz, M.W. ∼ 250000 (DS=0.7)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


332610010 332611000
ACRO332610010EA 129 EUR InStock
ACRO332610010 ACRO332611000
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, M.W. ∼ 250000 (DS=0.7)
Carboxymethyl cellulose sodium salt


Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.5 %
Loss on drying ≤10 % (As packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 h)
Heavy metals ≤10 ppm
Degree of substitution 0.65 to 0.90
Viscosity 1500 to 3100 mPa.s (2 % at 25°C) (Brookfield)
pH 6.5 to 8 (1 % solution)
Sodium chloride (NaCl) ≤0.25 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤3 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Impurity ≤0.4 % (Sodium glycolate)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..