Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Hydroxyethylacrylat 97% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

334080010 334080025 334082500
ACRO334080010EA 210 EUR InStock
ACRO334080010 ACRO334080025 ACRO334082500
2-Hydroxyethylacrylat 97% stabilisiert
2-Hydroxyethylacrylat


Formel: C₅H₈O₃
Siedepunkt: 210…215 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 1,106 g/cm³
Flash-Pt: 99 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002865
CAS-Nummer: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 450 ppm MEHQ

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge