Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


335300010 335300050
ACRO335300010EA 104 EUR InStock
ACRO335300010 ACRO335300050
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate
CAS No.: 137682-89-4


Formel: C₆H₁₀O₃
Siedepunkt: 78 °C (15 mmHg)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01863257
CAS-Nummer: 137682-89-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge