Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

336030050 336030250
ACRO336030050EA 37.5 EUR InStock
ACRO336030050 ACRO336030250
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Appearance: White to off-white Crystalline powder


Formel: C₁₈H₁₂O₇
Melting Pt: 174 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067102
CAS-Nummer: 64339-95-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration by coupling ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge