Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methyl-1-buten-3-in 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

336480100 336480500
ACRO336480100EA 102 EUR InStock
ACRO336480100 ACRO336480500
2-Methyl-1-buten-3-in 98%
2-Methyl-1-buten-3-in


Formel: C₅H₆
Siedepunkt: 32 °C
Melting Pt: –113 °C
Dichte: 0,69 g/cm³
Flash-Pt: –45 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008599
CAS-Nummer: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
UN: 3295
ADR: 3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge