Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylrot Hydrochlorid ACS

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


339320250 339321000
ACRO339320250EA 31.6 EUR InStock
ACRO339320250 ACRO339321000
Methylrot Hydrochlorid ACS
Methylrot Hydrochlorid


Formel: C₁₅H₁₆ClN₃O₂
MW: 305.76 g/mol
Melting Pt: 175
MDL Number: MFCD00012614
CAS-Nummer: 63451-28-5
EINECS: 264-190-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of alcohol solution Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge