Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butylmethylmalonat 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


339390050 339390250
ACRO339390050EA 35.7 EUR InStock
ACRO339390050 ACRO339390250
tert-Butylmethylmalonat 95%
tert-Butylmethylmalonat


Formel: C₈H₁₄O₄
Siedepunkt: 80 °C (11 mmHg)
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1,03 g/cm³
Flash-Pt: 79 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042856
CAS-Nummer: 42726-73-8
EINECS: 255-919-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge