Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Hydroxyhexanoic acid 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

342240010 342240050 342240250
ACRO342240010EA 53.5 EUR InStock
ACRO342240010 ACRO342240050 ACRO342240250
6-Hydroxyhexanoic acid 95%
6-Hydroxyhexanoic acid
CAS No.: 1191-25-9


Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 113…116 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 38…40 °C
Dichte: 0,981 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00046560
CAS-Nummer: 1191-25-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info may contain variable amounts of water
GC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge