Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Dimethylthiophen 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

342270010 342270050 342270250
ACRO342270010EA 79.1 EUR InStock
ACRO342270010 ACRO342270050 ACRO342270250
2,3-Dimethylthiophen 97%
2,3-Dimethylthiophene


Formel: C₆H₈S
MW: 112.2 g/mol
Siedepunkt: 141.6
Melting Pt: –49 °C
Dichte: 1.0021
Flash-Pt: >1 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130081
CAS-Nummer: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge