2-Brom-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
342290050
ACRO342290050EA 53.7 EUR InStock
ACRO342290050
2-Brom-5-nitrobenzoesäure
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 180…181 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134558
CAS-Nummer: 943-14-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge