3-Methylfuran 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
342300010
ACRO342300010EA 186 EUR InStock
ACRO342300010
3-Methylfuran 98%
3-Methylfuran
Formel: C₅H₆O
MW: 82.1 g/mol
Siedepunkt: 65…66 °C
Dichte: 0.92 g/cm³
Flash-Pt: –22 °C
MDL Number: MFCD00060134
CAS-Nummer: 930-27-8
UN: 1992
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge