Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chlorphenylboronsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

344410010 344410050 AC34441.1 344410250
ACRO344410010EA 28.4 EUR InStock
ACRO344410010 ACRO344410050 MAYBAC34441.1 ACRO344410250
4-Chlorphenylboronsäure 97%
4-Chlorphenylboronsäure


Formel: C₆H₆BClO₂
Melting Pt: 259…262 °C
Dichte: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00039137
CAS-Nummer: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge