Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Tolylboronsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

344430010 344430050 AC34443.10 344430250
ACRO344430010EA 27.7 EUR InStock
ACRO344430010 ACRO344430050 MAYBAC34443.10 ACRO344430250
4-Tolylboronsäure 97%
4-Tolylboronsäure


Formel: C₇H₉BO₂
MW: 135.96 g/mol
Melting Pt: 256…263 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00039138
CAS-Nummer: 5720-05-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 263 °C
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge