Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Nitrophenylboronsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

344700010 344700050
ACRO344700010EA 28.7 EUR InStock
ACRO344700010 ACRO344700050
3-Nitrophenylboronsäure 97%
3-Nitrophenylboronsäure


Formel: C₆H₆BNO₄
MW: 166.93 g/mol
Melting Pt: 289…291 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007193
CAS-Nummer: 13331-27-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge