Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vitamin A acetat 1,5 MIU/g in Sonnenblumenöl stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

346321000 346325000
ACRO346321000EA 130 EUR InStock
ACRO346321000 ACRO346325000
Vitamin A acetat 1,5 MIU/g in Sonnenblumenöl stabilisiert
alle-trans-Retinylacetat


Formel: C₂₂H₃₂O₂
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00019413
CAS-Nummer: 127-47-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown-yellow Partly crystalline when cooled
Assay 1.50 to 1.65 million IU/g (Vitamin A)
Identification (TLC): conforms
Stabilizer BHT
Related substances ≤0.14 (A370/A326)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤15 meq/kg

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge