1,3-Dimethylnaphthalin 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
346900010
ACRO346900010EA 39.7 EUR InStock
ACRO346900010
1,3-Dimethylnaphthalin 96%
1,3-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
Siedepunkt: 263 °C
Melting Pt: –5 °C
Dichte: 0,982 g/cm³
Flash-Pt: 109 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004036
CAS-Nummer: 575-41-7
EINECS: 209-384-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6100 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge